重要文件
ENAH11DD1FBD
Enamine
6-fluoro-7-iodo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
277.04
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-fluoro-7-iodoisoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C8H5FINO/c9-5-2-1-4-3-11-8(12)6(4)7(5)10/h1-2H,3H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
RDCWIRXWALFGDU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721893
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721893
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)