重要文件
ENAH11DD1C48
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
215.64
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO3.ClH/c11-9(12)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-10-7;/h1-2,5,10H,3-4H2,(H,11,12);1H
InChI 密鑰
HIDZKOMVRCUBFL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720004
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720004
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)