重要文件
ENAH11DD19AC
Enamine
lithium(1+) ion 5-amino-4-hydroxypentanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
139.08
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
lithium 5-amino-4-hydroxypentanoate
Inchi Code
1S/C5H11NO3.Li/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h4,7H,1-3,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
VXCGOOAOVGFULQ-UHFFFAOYSA-M
儲存溫度
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718717
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718717
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)