重要文件
ENAH11DD19AA
Enamine
lithium(1+) ion 5-ethoxy-2,2-difluoro-5-oxopentanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
202.08
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
lithium 5-ethoxy-2,2-difluoro-5-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C7H10F2O4.Li/c1-2-13-5(10)3-4-7(8,9)6(11)12;/h2-4H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
BFLJUTCCMNQNPD-UHFFFAOYSA-M
儲存溫度
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718682
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718682
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)