重要文件
ENAH11DD17A5
Enamine
4-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
200.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
224-227
Iupac Name
4-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H2,11,12)
InChI 密鑰
BRXXTVNYHGGBKP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716090
Melting Point
224-227
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716090
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)