重要文件
ENAH11DD16A9
Enamine
4-methylazetidine-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
115.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-methylazetidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-3-2-4(6-3)5(7)8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
HJNCIIYYAHQDGZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709414
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709414
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)