重要文件
ENAH11DD166F
Enamine
3-butyl-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-butyl-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(8H)-dione
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-3-4-6-10-9(2)14-12-11(16)7-5-8-15(12)13(10)17/h5,8H,3-4,6-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
JNJCATWQKQLXOY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709256
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709256
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)