重要文件
ENAH11DD04EE
Enamine
2,2-difluoro-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
158.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(2-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H8F2N2/c8-7(9,5-10)6-3-1-2-4-11-6/h1-4H,5,10H2
InChI 密鑰
TYKNQWWXUIYRSZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234985
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234985
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)