文件
ENAH11DCFBCF
Enamine
(2-isocyanatopropan-2-yl)cyclopropane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
125.17
MDL號碼:
Iupac Name
(2-isocyanatopropan-2-yl)cyclopropane
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-7(2,8-5-9)6-3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
BPVHJXCEURSCDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293878
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293878