重要文件
ENAH11DCF824
Enamine
2-bromo-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
230.02
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-bromo-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrNO3/c8-6-2-3-5(12-6)1-4(9-3)7(10)11/h1-2,9H,(H,10,11)
InChI 密鑰
WZMNTSZIYSQDAN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222455
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222455
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)