重要文件
ENAH11DCF734
Enamine
3-fluoro-4-nitrobenzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
184.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
150-155
Iupac Name
3-fluoro-4-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5FN2O3/c8-5-3-4(7(9)11)1-2-6(5)10(12)13/h1-3H,(H2,9,11)
InChI 密鑰
CKHYKLBLOPFXTB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70430
Melting Point
150-155
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70430
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)