重要文件
ENAH0CD46549
Enamine
1,1-difluoro-4-(iodomethyl)cyclohexane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
260.07
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1,1-difluoro-4-(iodomethyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C7H11F2I/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
BZUZKVFPWWKTLD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708589
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708589
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)