文件
ENAH0CD45984
Enamine
spiro[2.3]hexane-1-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
180.65
MDL號碼:
Iupac Name
spiro[2.3]hexane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClO2S/c7-10(8,9)5-4-6(5)2-1-3-6/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
COFIXOMLVQEGTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1442068
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1442068