重要文件
ENAH0CD45790
Enamine
methyl 2-(bromomethyl)oxolane-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
223.07
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 2-(bromomethyl)tetrahydrofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H11BrO3/c1-10-6(9)7(5-8)3-2-4-11-7/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
UQBVHFQQKXZWSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608140
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608140
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)