重要文件
ENAH049F2FF4
Enamine
thiepan-4-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
167.7
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
thiepan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NS.ClH/c7-6-2-1-4-8-5-3-6;/h6H,1-5,7H2;1H
InChI 密鑰
ZSVSZYCPIIOSHX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700736
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700736
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)