重要文件
ENAH049F2BCF
Enamine
{2-methyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methanamine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
199.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2-methyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-4-6-2-7(9,3-6)5-8;;/h6H,2-5,8H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
OVPVUVVSQXFSEK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698655
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698655
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)