重要文件
ENAH0425837C
Enamine
[(2S,4R)-1-benzyl-4-methoxypyrrolidin-2-yl]methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
220.31
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
((2S,4R)-1-benzyl-4-methoxypyrrolidin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-16-13-7-12(8-14)15(10-13)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-13H,7-10,14H2,1H3/t12-,13+/m0/s1
InChI 密鑰
KCFCMCLIRLTYQM-QWHCGFSZSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590220
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590220
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)