重要文件
ENAH04258333
Enamine
2,5-dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
141-142
Iupac Name
2,5-dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-5-4-8-6(2)3-7(5)9;/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
YAPQBEFDWHJHJQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588557
Melting Point
141-142
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588557
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)