文件
ENAH0424C154
Enamine
methyl 4-(chlorosulfonyl)-2,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
268.74
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 4-(chlorosulfonyl)-2,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9ClO4S2/c1-4-6(8(10)13-3)7(5(2)14-4)15(9,11)12/h1-3H3
InChI 密鑰
XOOQSMSPHSEKEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609787
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609787