重要文件
ENAH0424BB94
Enamine
2-(3-methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.7
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(3-methoxyphenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,11)8-5-4-6-9(7-8)12-3;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
VDCLGQNCJHACKP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428801
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428801
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)