重要文件
ENAH0424B587
Enamine
(2,3-dihydro-1-benzofuran-4-yl)boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.97
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO3/c10-9(11)7-2-1-3-8-6(7)4-5-12-8/h1-3,10-11H,4-5H2
InChI 密鑰
YTIFKTBEXYOQOC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817933
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817933
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)