重要文件
ENAH03BC186C
Enamine
5-bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
190
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H4BrN3O/c1-8-6-3(2-9)4(5)7-8/h2H,1H3
InChI 密鑰
ZAGHQOSAQGPZBC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1439992
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1439992
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)