重要文件
ENAH03BC0B61
Enamine
2-amino-4-(ethanesulfonyl)butanamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-amino-4-(ethylsulfonyl)butanamide
Inchi Code
1S/C6H14N2O3S/c1-2-12(10,11)4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H2,8,9)
InChI 密鑰
IZYQWNFVIJDHID-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1299151
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1299151
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)