重要文件
ENAH03BB375A
Enamine
3,5-dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
276.92
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況
mp
150-151
Iupac Name
3,5-dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H3Br2N3/c7-4-1-9-3-6-10-2-5(8)11(4)6/h1-3H
InChI 密鑰
UVTHYCYGHSMBEV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749190
Melting Point
150-151
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749190
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
需要 COA 樣本嗎?
這是分析證書 (COA) 樣本,可能不代表該特定產品最近生產的批次。