重要文件
ENAH03BB356D
Enamine
5-bromo-2-formylthiophene-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
235.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-bromo-2-formylthiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3BrO3S/c7-5-1-3(6(9)10)4(2-8)11-5/h1-2H,(H,9,10)
InChI 密鑰
WZBAFVKLYDTWBZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342720
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342720
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)