重要文件
ENAH03A1C929
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
180.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)4-1-5(2-10)11-3-4/h1-3H
InChI 密鑰
BRJDFNMABHVXNZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-834015
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)