重要文件
ENAH03A1C3F4
Enamine
3-(oxolan-3-yl)morpholine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(tetrahydrofuran-3-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-3-10-5-7(1)8-6-11-4-2-9-8/h7-9H,1-6H2
InChI 密鑰
MRHSKTDCPXBFDX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816388
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816388
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)