重要文件
ENAH03A1C313
Enamine
6-oxaspiro[2.5]octane-1-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
210.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-oxaspiro[2.5]octane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H11ClO3S/c8-12(9,10)6-5-7(6)1-3-11-4-2-7/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
BFPHREWOMXMOFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816368
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816368
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)