重要文件
ENAH03A1B6CD
Enamine
3-oxo-2-phenylprop-2-enoyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
180.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-oxo-2-phenylacryloyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-9(12)8(6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI 密鑰
ZEHCNHDIBSTCCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768781
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768781
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)