重要文件
ENAH03A18EEE
Enamine
3-bromofuran-2-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.98
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
51-53
Iupac Name
3-bromofuran-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2BrNO/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-2H
InChI 密鑰
PKBHDRWOPSSOIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178095
Melting Point
51-53
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178095
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)