重要文件
ENAH03A179C2
Enamine
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridin-4-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
265.54
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O.ClH/c9-6-4-11-7-1-2-10-3-5(7)8(6)12;/h4,10H,1-3H2,(H,11,12);1H
InChI 密鑰
NBDSZPYAIOJOTC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165945
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165945
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)