重要文件
ENAH03A0DAD9
Enamine
1-(bromomethyl)cyclopentan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(bromomethyl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H11BrO/c7-5-6(8)3-1-2-4-6/h8H,1-5H2
InChI 密鑰
KNHNDXZLDMLMOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1136740
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1136740
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)