重要文件
ENAH03A0AC42
Enamine
methyl 4-oxospiro[2.4]heptane-5-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 4-oxospiro[2.4]heptane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12O3/c1-12-8(11)6-2-3-9(4-5-9)7(6)10/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
PQXIZTYFOUNDPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1127795
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1127795
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)