重要文件
ENAH03A01E8B
Enamine
1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-2-(propan-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
379.46
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-2-isopropylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C23H25NO4/c1-14(2)21-19(22(25)26)11-12-24(21)23(27)28-13-20-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)20/h3-10,14,19-21H,11-13H2,1-2H3,(H,25,26)
InChI 密鑰
XCPJSOLNGLRHTF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657683
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657683
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)