重要文件
ENAH03A01D7C
Enamine
methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
191.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c1-9-3-4(7)5(8-9)6(10)11-2;/h3H,7H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
LUSFLIUWVHQEFL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651446
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651446
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)