重要文件
ENAH03A01953
Enamine
2-bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
227.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C11H15Br/c1-4-9-6-8(3)7-10(5-2)11(9)12/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
QWIITRRSNVBPDK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303389
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)