重要文件
ENAH03A014B8
Enamine
azetidin-3-yl acetate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
151.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-azetidinyl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c1-4(7)8-5-2-6-3-5;/h5-6H,2-3H2,1H3;1H
InChI 密鑰
FMZWYSVWWFCTDP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223891
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223891
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)