重要文件
ENAH03A0036B
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
140.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-9-3-2-4(8-9)5(10)7-6/h2-3H,6H2,1H3,(H,7,10)
InChI 密鑰
VHRVJYZZWNADNS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1082730
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1082730
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)