重要文件
ENAH039FE85F
Enamine
3-cyclopropyl-2,2-difluoro-3-hydroxypropanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
166.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2-difluoro-3-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8F2O3/c7-6(8,5(10)11)4(9)3-1-2-3/h3-4,9H,1-2H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
BZJCVJPVUQUNSV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072978
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072978
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)