重要文件
ENAH0385A0FD
Enamine
3-(oxan-2-yl)prop-2-ynoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
154.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-2-propynoic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c9-8(10)5-4-7-3-1-2-6-11-7/h7H,1-3,6H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
DZXBNVRLNBVQHG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-787491
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-787491
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)