重要文件
ENAH03856534
Enamine
1-methoxy-2-(methoxymethyl)propan-2-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
134.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1,3-dimethoxy-2-methyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O3/c1-6(7,4-8-2)5-9-3/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
PEOVNYFEUUJVLV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746310
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)