重要文件
ENAH03856405
Enamine
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine-4-carboxylate dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
265.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine-4-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.2ClH/c1-14-10(13)7-2-5-12-9-3-4-11-6-8(7)9;;/h2,5,11H,3-4,6H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
IJUNVXXYGQWSBM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736667
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736667
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)