重要文件
ENAH03855EDE
Enamine
(tert-butylsulfamoyl)amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
152.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
57-59
Iupac Name
N-(tert-butyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C4H12N2O2S/c1-4(2,3)6-9(5,7)8/h6H,1-3H3,(H2,5,7,8)
InChI 密鑰
HYIPUSUKAXTWME-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
Melting Point
57-59
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)