重要文件
ENA964482081
Enamine
1-(oxolan-3-yl)-1H-pyrazol-5-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
153.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-tetrahydro-3-furanyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C7H11N3O/c8-7-1-3-9-10(7)6-2-4-11-5-6/h1,3,6H,2,4-5,8H2
InChI 密鑰
BNUMHWPXAWWQCB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717499
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717499
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)