重要文件
ENA964480262
Enamine
(1r,4r)-4-[(pyrazin-2-yl)amino]cyclohexane-1-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
221.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(1r,4r)-4-(pyrazin-2-ylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15N3O2/c15-11(16)8-1-3-9(4-2-8)14-10-7-12-5-6-13-10/h5-9H,1-4H2,(H,13,14)(H,15,16)/t8-,9-
InChI 密鑰
ANUPNVJQXDMSJJ-KYZUINATSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716362
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716362
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)