重要文件
ENA964468591
Enamine
3-chloroisoquinoline-5-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
262.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
138-139
Iupac Name
3-chloroisoquinoline-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO2S/c10-9-4-7-6(5-12-9)2-1-3-8(7)15(11,13)14/h1-5H
InChI 密鑰
WAPHERBGYAQREJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392781
Melting Point
138-139
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392781
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)