重要文件
ENA947422331
Enamine
2-(2-methylpropyl)butanedioic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
174.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
107-108
Iupac Name
2-isobutylsuccinic acid
Inchi Code
1S/C8H14O4/c1-5(2)3-6(8(11)12)4-7(9)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
PIYZBBVETVKTQT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-702483
Melting Point
107-108
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-702483
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)