重要文件
ENA947393521
Enamine
2-[2-(ethylsulfanyl)phenyl]acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
196.27
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
96-97
Iupac Name
[2-(ethylsulfanyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O2S/c1-2-13-9-6-4-3-5-8(9)7-10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
MJDPHECSUCYITK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384457
Melting Point
96-97
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384457
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)