重要文件
ENA947392134
Enamine
(4-bromo-1,2-thiazol-5-yl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
193.07
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(4-bromoisothiazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C4H5BrN2S/c5-3-2-7-8-4(3)1-6/h2H,1,6H2
InChI 密鑰
PVGREBNMTPTWQI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266286
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266286
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)