重要文件
ENA947388964
Enamine
1-aminospiro[2.3]hexan-5-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
149.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-aminospiro[2.3]hexan-5-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-5-3-6(5)1-4(8)2-6;/h4-5,8H,1-3,7H2;1H
InChI 密鑰
NDQGBGHWUCVMJS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624143
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624143
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)